Allyltrimethoxysilan 97+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
388940050 388940250
ACRO388940050EA 47.4 EUR InStock
ACRO388940050 ACRO388940250
Allyltrimethoxysilan 97+%
Allyltrimethoxysilan
Formel: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
MW: 162.26 g/mol
Flash-Pt: 46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053865
CAS-Nummer: 2551-83-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge