Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ishikawa′s Reagenz 90%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

389210250 389211000
ACRO389210250EA 63.5 EUR InStock
ACRO389210250 ACRO389211000
Ishikawa′s Reagenz 90%
Ishikawa's reagent
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid


Formel: C₇H₁₁F₆N
MW: 223.16 g/mol
Dichte: 1.23 g/cm³
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054683
CAS-Nummer: 309-88-6
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 90 % (Sum of two isomers) Approximate composition

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge