Brommethylacetat 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
399180010 399180100
ACRO399180010EA 98.8 EUR InStock
ACRO399180010 ACRO399180100
Brommethylacetat 95%
Brommethylacetat
Formel: H₃CCOOCH₂Br
Siedepunkt: 130…133 °C (750 mmHg)
Flash-Pt: 57 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000170
CAS-Nummer: 590-97-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge