Diphosphoryltetrachlorid 90+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
393620050 393620250
ACRO393620050EA 22.8 EUR InStock
ACRO393620050 ACRO393620250
Diphosphoryltetrachlorid 90+%
Diphosphoryltetrachlorid
Formel: Cl₄O₃P₂
MDL Number: MFCD00061542
CAS-Nummer: 13498-14-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge