Allylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
395130010 395130050
ACRO395130010EA 42.2 EUR InStock
ACRO395130010 ACRO395130050
Allylboronsäurepinakolester 98%
Allylboronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₇BO₂
Siedepunkt: 50…53 °C (5 mmHg)
Flash-Pt: 46 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013347
CAS-Nummer: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge