Methyl-4-iodobutanoate 95% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
426370010 426370050
ACRO426370010EA 88.9 EUR InStock
ACRO426370010 ACRO426370050
Methyl-4-iodobutanoate 95% stabilisiert
Methyl-4-iodobutanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₅H₉IO₂
Siedepunkt: 80…83 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,689 g/cm³
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00674066
CAS-Nummer: 14273-85-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer Copper
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge