(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
427090050 427090250
ACRO427090050EA 58.4 EUR InStock
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₂H₁₉BrOSi
Siedepunkt: 137 °C (25 mmHg)
Dichte: 1,174 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239382
CAS-Nummer: 67963-68-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge