Isovaleronitril 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
427560050 427560250
ACRO427560050EA 48.7 EUR InStock
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitril 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₉N
Siedepunkt: 128…130 °C (730 mmHg)
Dichte: 0,795 g/cm³
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001944
CAS-Nummer: 625-28-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge