Chloroform ≥99,8% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Ethanol
423550250 423555000 423550010 423550025 423550251
ACRO423550250EA 31.7 EUR InStock
ACRO423550250 ACRO423555000 ACRO423550010 ACRO423550025 ACRO423550251
Chloroform ≥99,8% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Chloroform
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 61 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
UN: 1888
ADR: 6.1,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=96870c784520df552dcde9a71610c883a1c71b50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Boiling point 60 to 62 °C
Density (20/4 °C) 1.474 to 1.483
GC ≥99.80 % (Excluding stabilizer)
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Free chlorine (Cl) Passes test
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Acid and chloride Passes test
Acetone and aldehyde Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge