Overalls zum Schutz vor Chemikalien, Flammen und elektrischen Lichtbögen, Tychem® 6000 FR ThermoPro, Modell TP198T OR
Lieferant: DuPont
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TP198TORSM0002 TP198TORMD0002 TP198TORLG0002 TP198TOR4X0002 TP198TORXL0002 TP198TOR2X0002 TP198TOR3X0002
113-8703EA 1450 EUR InStock
113-8703 113-8702 113-8701 113-8700 113-8704 113-8698 113-8699
Overalls zum Schutz vor Chemikalien, Flammen und elektrischen Lichtbögen, Tychem® 6000 FR ThermoPro, Modell TP198T OR
Einweg-Kleidung
Dieser Tychem®-Anzug bietet Dreifach-Schutz vor Spritzern chemischer Flüssigkeiten, vor Stichflammen und vor Lichtbögen in nur einer Lage. Er kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem® mit dem Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex®, bietet damit Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal Eindringschutz vor vielen toxischen Industriechemikalien und gibt Zeit zur Flucht vor explosionsartigen Bränden.
  • Atemschutzmasken-kompatible Kapuze mit Kordeln, Gummizug an den Ärmeln und gesäumte, offene Hosenbeine
  • Langer Reißverschluss bis zum Kinn zur vollständigen Abdeckung des Nackenbereichs
  • Sturmklappe, Reißverschluss und Klettverschluss für höheren Schutz
  • Nähte aus DuPont™ Nomex®
  • Gesteppte und überklebte Nähte mit Barrierefolie für Schutz und Festigkeit
  • Leuchtend orange, für hohe Sichtbarkeit
  • Inhärent antistatisch (EN 1149-5) an der Innenseite
Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.
Gewicht: 280 g/m²
Zertifizierungen: Typ 3/4/6, EN 1149-5, EN ISO 11612 (Hitze und Feuer), EN ISO 14116 (begrenzte Flammenausbreitung), IEC 61482-2 (elektrische Lichtbögen); EN ISO 11611 (Schweißen und verwandte Arbeiten); Kat. III
Zertifiziert nach NFPA 1992, NFPA 2112 und den Anforderungen der Kategorie 2 nach NFPA 70E
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge