Decylamin 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
111920100 111920500
ACRO111920100EA 53 EUR InStock
ACRO111920100 ACRO111920500
Decylamin 99%
Decylamin
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
Siedepunkt: 216…218 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 12…15 °C
Dichte: 0,787 g/cm³
Flash-Pt: 85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008149
CAS-Nummer: 2016-57-1
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge