Reserpine 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
132280050 132280010
ACRO132280050EA 184 EUR InStock
ACRO132280050 ACRO132280010
Reserpine 98%
Reserpine
Formel: C₃₃H₄₀N₂O₉
Melting Pt: 265 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005091
CAS-Nummer: 50-55-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 % (on dried basis)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge