3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
163540010 163540050
ACRO163540010EA 75.6 EUR InStock
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Formel: C₆H₇NO₂
Melting Pt: 113…115 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006015
CAS-Nummer: 20928-63-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge