Brommethylmethylether 90%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
171650050 171650250
ACRO171650050EA 42.6 EUR InStock
ACRO171650050 ACRO171650250
Brommethylmethylether 90%
Brommethylmethylether
Formel: C₂H₅BrO
MW: 124.97 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.53 g/cm³
Flash-Pt: 26 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000171
CAS-Nummer: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge