Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Indium(III)oxid 99.9997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


193170050 193170250
ACRO193170050EA 65.3 EUR InStock
ACRO193170050 ACRO193170250
Indium(III)oxid 99.9997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Indium(III)oxid


Formel: In₂O₃
MW: 277.64 g/mol
Melting Pt: 715.05
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011060
CAS-Nummer: 1312-43-2
Merck Index: 12,04984
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric 81.0 to 84.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤3 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge