Evans-Blau
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
195550050 195550250
ACRO195550050EA 34.2 EUR InStock
ACRO195550050 ACRO195550250
Evans-Blau
Evans blue
Formel: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004021
CAS-Nummer: 314-13-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 605 to 611 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (On dry substance)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge