Bromacetylchlorid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
197990250 197991000
ACRO197990250EA 58.3 EUR InStock
ACRO197990250 ACRO197991000
Bromacetylchlorid 95%
Bromacetylchlorid
Formel: BrCH₂COOCl
Siedepunkt: 127…128 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,9 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000724
CAS-Nummer: 22118-09-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 94.0 to 106.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge