Androsterone 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
204190050 204190010
ACRO204190050EA 303 EUR InStock
ACRO204190050 ACRO204190010
Androsterone 97%
Androsterone
Formel: C₁₉H₃₀O₂
Melting Pt: 180…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003618
CAS-Nummer: 53-41-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +90° to +98° (20°C, 589 nm) (c=0.7, ethanol)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge