Kaliumdihydrogenphosphat 99+% für die Biochemie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
212590025 212595000
ACRO212590025EA 262 EUR InStock
ACRO212590025 ACRO212595000
Kaliumdihydrogenphosphat 99+% für die Biochemie
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ~ 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.005
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge