Chlorcarbonyl-sulfenylchlorid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
224340050 224340250
ACRO224340050EA 64.1 EUR InStock
ACRO224340050 ACRO224340250
Chlorcarbonyl-sulfenylchlorid 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formel: CCl₂OS
Siedepunkt: 98…100 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,58 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000703
CAS-Nummer: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge