DL-Isoserin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
279670010 279672500
ACRO279670010EA 191 EUR InStock
ACRO279670010 ACRO279672500
DL-Isoserin 98%
DL-Isoserine
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Melting Pt: 235 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008138
CAS-Nummer: 565-71-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge