(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 1 M in Toluol
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
369770050 369770250
ACRO369770050EA 78.5 EUR InStock
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 1 M in Toluol
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,929 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078439
CAS-Nummer: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge