(S)-(-)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
375100010 375100050
ACRO375100010EA 74 EUR InStock
ACRO375100010 ACRO375100050
(S)-(-)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol 97%
(S)-(-)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol
Formel: C₉H₁₉NO₄
Melting Pt: 65…69 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093946
CAS-Nummer: 128427-10-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge