Isobutyllithium 1.7 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
377591000 377598000
377591000.EA 152 EUR InStock
377591000. 377598000.
Isobutyllithium 1.7 M in Heptan, AcroSeal®
Isobutyllithium
Formel: C₄H₉Li
Dichte: 0,7 g/cm³
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01863085
CAS-Nummer: 920-36-5
UN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.61 to 1.83 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..