Propylpropionat 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
385520010 385520500 385522500
385520010.EA 89.2 EUR InStock
385520010. 385520500. 385522500.
Propylpropionat 98+%
Propylpropionat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0,881 g/cm³
Flash-Pt: 26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009373
CAS-Nummer: 106-36-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge