Natriumcyclamat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
389280010 389280500 389282500
ACRO389280010EA 128 EUR InStock
ACRO389280010 ACRO389280500 ACRO389282500
Natriumcyclamat 99%
Natriumcyclamat
Formel: C₆H₁₂NNaO₃S
Melting Pt: 265 °C
Flash-Pt: >200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003827
CAS-Nummer: 139-05-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge