Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
392850100 392850500
ACRO392850100EA 158 EUR InStock
ACRO392850100 ACRO392850500
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Formel: C₁₀H₂₂BNO₆
Melting Pt: 95…98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012196
CAS-Nummer: 109704-53-2
UN: 2813
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥90.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge