Natriummethansulfinat 85%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
392960010 392960100 392960500
ACRO392960010EA 31.8 EUR InStock
ACRO392960010 ACRO392960100 ACRO392960500
Natriummethansulfinat 85%
Natriummethansulfinat
Formel: CH₃NaO₂S
Melting Pt: 222…226 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040392
CAS-Nummer: 20277-69-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥80 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge