2-(4-Bromphenyl)-1,3-dioxolan 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
393220010 393220050
ACRO393220010EA 44.7 EUR InStock
ACRO393220010 ACRO393220050
2-(4-Bromphenyl)-1,3-dioxolan 98+%
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318950
CAS-Nummer: 10602-01-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge