3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure 96+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
398340010 398340050
ACRO398340010EA 48.8 EUR InStock
ACRO398340010 ACRO398340050
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure 96+%
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₂₁BO₃Si
MW: 252.19 g/mol
Melting Pt: 86…91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701505
CAS-Nummer: 261621-12-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..