2-Formylimidazol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
398470010 398470050
ACRO398470010EA 78.9 EUR InStock
ACRO398470010 ACRO398470050
2-Formylimidazol 98%
2-Formylimidazol
Formel: C₄H₄N₂O
MW: 96.09 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (.1 mmHg)
Melting Pt: 209 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003544
CAS-Nummer: 10111-08-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge