Azetidinhydrochlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
398730010 398730050
ACRO398730010EA 72.8 EUR InStock
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidinhydrochlorid 97%
Azetidine hydrochloride
Formel: C₃H₈ClN
Melting Pt: >300 °C
Flash-Pt: 152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191762
CAS-Nummer: 36520-39-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge