Propargylbromid 80% 80% (w/w) stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
429120010 429121000
429120010.EA 668 EUR InStock
429120010. 429121000.
Propargylbromid 80% 80% (w/w) stabilisiert, AcroSeal®
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
MW: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (760 mmHg)
Melting Pt: -43
Dichte: 1.38 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
UN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge