9-Brom-9-phenylfluoren 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
428610010 428610050
ACRO428610010EA 41 EUR InStock
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Brom-9-phenylfluoren 97%
9-Brom-9-phenylfluoren
Formel: C₁₉H₁₃Br
MW: 321.23 g/mol
Melting Pt: 99…101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075522
CAS-Nummer: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge