2-Pyrimidincarbonitril 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
429820050 429820250
ACRO429820050EA 35.1 EUR InStock
ACRO429820050 ACRO429820250
2-Pyrimidincarbonitril 98%
2-Pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃N₃
MW: 105.1 g/mol
Melting Pt: 37…41 °C
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160513
CAS-Nummer: 14080-23-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge