Dimethylsulfat 99+%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
430830010 430831000
430830010.EA 82.2 EUR InStock
430830010. 430831000.
Dimethylsulfat 99+%, AcroSeal®
Dimethylsulfat
Formel: C₂H₆O₄S
Siedepunkt: 188 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 1,33 g/cm³
Flash-Pt: 83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008416
CAS-Nummer: 77-78-1
UN: 1595
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge