7-Amino-1-tetralon 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
433260010 433260050
ACRO433260010EA 83.5 EUR InStock
ACRO433260010 ACRO433260050
7-Amino-1-tetralon 97%
7-Amino-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Melting Pt: 138…140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369817
CAS-Nummer: 22009-40-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge