2,3-Dibrompropanoylchlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
433410050 433410250
ACRO433410050EA 96 EUR InStock
ACRO433410050 ACRO433410250
2,3-Dibrompropanoylchlorid 97%
2,3-Dibromopropionyl chloride
Formel: C₃H₃Br₂ClO
MW: 250.31 g/mol
Dichte: 2.14 g/cm³
Flash-Pt: 66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000712
CAS-Nummer: 18791-02-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge