(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
435590010 435590050
ACRO435590010EA 170 EUR InStock
ACRO435590010 ACRO435590050
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formel: C₁₀H₁₃NO
Melting Pt: 146,7…150.2 °C
MDL Number: MFCD11506007
CAS-Nummer: 85951-60-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge