Tetraisobutyldialuminoxane 10% (w/w) in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
435981000 435988000
435981000.EA 118 EUR InStock
435981000. 435988000.
Tetraisobutyldialuminoxane 10% (w/w) in Toluol, AcroSeal®
Tetraisobutyldialuminoxane
Formel: C₁₆H₃₆Al₂O
Dichte: 0,867 g/cm³
Flash-Pt: –8 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192480
CAS-Nummer: 998-00-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 11.0 % w/w
Refractive index 1.5550 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge