Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

436240050 436240250
ACRO436240050EA 63.3 EUR InStock
ACRO436240050 ACRO436240250
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide 97%
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide


Formel: C₉H₁₃NO₅
Melting Pt: 88…91 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00037903
CAS-Nummer: 13139-12-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 6.25 to 6.77 % N
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge