Natriumhexanoat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
437540100 437540250
ACRO437540100EA 77.9 EUR InStock
ACRO437540100 ACRO437540250
Natriumhexanoat 99%
Natriumhexanoat
Formel: C₆H₁₁NaO₂
Melting Pt: 231,2…233.8 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059056
CAS-Nummer: 10051-44-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge