Cyclopentansulfonylchlorid 90%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
437830010 437830050
ACRO437830010EA 142 EUR InStock
ACRO437830010 ACRO437830050
Cyclopentansulfonylchlorid 90%
Cyclopentansulfonylchlorid
Formel: C₅H₉ClO₂S
Siedepunkt: 95…98 °C (2Torr)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04117774
CAS-Nummer: 26394-17-2
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge