Methylbenzolsulfinat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
438610050 438610250
ACRO438610050EA 96.9 EUR InStock
ACRO438610050 ACRO438610250
Methylbenzolsulfinat 98%
Methylbenzolsulfinat
Formel: C₇H₈O₂S
Siedepunkt: 110…112 °C (16Torr)
Dichte: 1,194 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674051
CAS-Nummer: 670-98-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge