4-Acryloylmorpholine 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
439250500 439252500
ACRO439250500EA 32.6 EUR InStock
ACRO439250500 ACRO439252500
4-Acryloylmorpholine 97%
4-Acryloylmorpholine
Formel: C₇H₁₁NO₂
Siedepunkt: 158 °C (50 mmHg)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1,122 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00047413
CAS-Nummer: 5117-12-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.50 %
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge