N-Methylisopropylamin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
439650100 439650500
ACRO439650100EA 54.9 EUR InStock
ACRO439650100 ACRO439650500
N-Methylisopropylamin 98%
N-Methylisopropylamin
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 50…53 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,702 g/cm³
Flash-Pt: –32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042859
CAS-Nummer: 4747-21-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge