Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-isocyanatobenzoat 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

440150050 440150250
ACRO440150050EA 57.9 EUR InStock
ACRO440150050 ACRO440150250
Methyl-2-isocyanatobenzoat 97%
Methyl-2-isocyanatobenzoat


Formel: C₉H₇NO₃
Siedepunkt: 99 °C (,5Torr)
Melting Pt: 47…50 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013848
CAS-Nummer: 1793-07-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge