N-tert-Butylcyclohexylamin 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
439830010 439830050
ACRO439830010EA 53.9 EUR InStock
ACRO439830010 ACRO439830050
N-tert-Butylcyclohexylamin 97%
N-tert-Butylcyclohexylamin
Formel: C₁₀H₂₁N
Siedepunkt: 172…174 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.834 g/cm³
Flash-Pt: 50 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075598
CAS-Nummer: 51609-06-4
UN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge