3-Iodthiophen 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
443380010 443380050
ACRO443380010EA 57.5 EUR InStock
ACRO443380010 ACRO443380050
3-Iodthiophen 97%
3-Iodthiophen
Formel: C₄H₃IS
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 2,066 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037901
CAS-Nummer: 10486-61-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge