Trichloressigsäureanhydrid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
446090250 446091000
ACRO446090250EA 79.1 EUR InStock
ACRO446090250 ACRO446091000
Trichloressigsäureanhydrid 95%
Trichloressigsäureanhydrid
Formel: C₄Cl₆O₃
Siedepunkt: 139…141 °C (60 mmHg)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1,69 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000793
CAS-Nummer: 4124-31-6
UN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge